Imprimer
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 237 EUR
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one
Formule: C₆H₄F₆O
Point d'ébullition: 68 °C (135 mm Hg)
Densité: 1.4102 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09763630
Numéro CAS: 1422-36-2
ONU: 1993
ADR: 3,III