Imprimer
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6422-1G PC6422-5G
APOSPC6422-1GEA 0 EUR
APOSPC6422-1G APOSPC6422-5G
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03100837
ONU: 3265
ADR: 8,III