Imprimer
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6407-1G PC6407-5G PC6407-250MG
APOSPC6407-1GEA 405 EUR
APOSPC6407-1G APOSPC6407-5G APOSPC6407-250MG
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
8-Iodoperfluoro-6-oxaoctanoic acid
Formule: C₇HF₁₂IO₃
Point d'ébullition: 97 °C (4 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763625
Numéro CAS: 948014-44-6
ONU: 3265
ADR: 8,III