Imprimer
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6396-1G PC6396-5G
APOSPC6396-1GEA 87 EUR
APOSPC6396-1G APOSPC6396-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412435
Numéro CAS: 886762-52-3