Imprimer
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chloroformyl)-2,6-difluoroanisole, 4-(Chlorocarbonyl)-2,6-difluoroanisole
PC6393-1G PC6393-5G
APOSPC6393-1GEA 56.7 EUR
APOSPC6393-1G APOSPC6393-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115913
Numéro CAS: 501701-43-5
ONU: 1760
ADR: 8,III