Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026477
Numéro CAS: 1159512-62-5