Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026474
Numéro CAS: 1159512-59-0
ONU: 3265
ADR: 8,II