Imprimer
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,N-Dimethyl-2-fluorobenzylamine, 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC6296-1G PC6296-250MG
APOSPC6296-1GEA 425 EUR
APOSPC6296-1G APOSPC6296-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine 98+%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]methylamine
Formule: C₉H₁₂FN
MW: 153.197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461632
Numéro CAS: 926213-41-4