Imprimer
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylphenyl methyl sulphone
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 244 EUR
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇FO₃S
MW: 202.203 g/mol
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846869
Numéro CAS: 254878-95-0