Imprimer
3,5-Difluorostyrene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-5-vinylbenzene
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 111 EUR
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461660
Numéro CAS: 182132-57-6
ONU: 1993
ADR: 3,III