Imprimer
3,4-Difluorostyrene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-4-vinylbenzene
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 37.7 EUR
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09038471
Numéro CAS: 405-03-8
ONU: 1993
ADR: 3,III