Imprimer
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 800 EUR
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formule: C₁₀H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193051
Numéro CAS: 932395-40-9
ONU: 1993
ADR: 3,III