Imprimer
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC6195-1G PC6195-250MG PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA 192 EUR
APOSPC6195-1G APOSPC6195-250MG APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547944
Numéro CAS: 86988-49-0