Imprimer
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolunitrile
PC6134-5G PC6134-1G PC6134-25G PC6134-100G
APOSPC6134-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6134-5G APOSPC6134-1G APOSPC6134-25G APOSPC6134-100G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094341
Numéro CAS: 180302-35-6
ONU: 3265
ADR: 8,III