Imprimer
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N1-(2-Fluorophenyl)benzene-1,2-diamine, 2-Amino-2'-fluorodiphenylamine
PC6058-1G PC6058-25G PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6058-1G APOSPC6058-25G APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Formule: C₁₂H₁₁FN₂
Point de fusion: 73…75 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10567164
Numéro CAS: 28898-03-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III