Imprimer
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 638 EUR
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094335
Numéro CAS: 519059-04-2