Imprimer
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 39.3 EUR
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094323
Numéro CAS: 222978-03-2
ONU: 3261
ADR: 8,III