Imprimer
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 116 EUR
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formule: C₄H₃BrF₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461628
Numéro CAS: 933668-39-4