Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-trifluoro-N-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenethyl)acetamide
PC57795-1G PC57795-250MG PC57795-5G
APOSPC57795-1GEA 37.7 EUR
APOSPC57795-1G APOSPC57795-250MG APOSPC57795-5G
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide 95%
2,2,2-Trifluoro-N-{2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}acetamide
Formule: C₁₇H₂₀BF₆NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32177068
Numéro CAS: 2135636-84-7