Imprimer
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032277
Numéro CAS: 1171926-60-5