Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 116 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567874
Numéro CAS: 2377846-68-7