Imprimer
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 132 EUR
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31567850
Numéro CAS: 2375008-67-4