Imprimer
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 125 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28399009
Numéro CAS: 1858242-05-3
ONU: 1759
ADR: 8,III