Imprimer
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 1050 EUR
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070683
Numéro CAS: 2169047-47-4