Imprimer
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 471 EUR
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂F₄
MW: 287.876 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460472
Numéro CAS: 933600-85-2