Imprimer
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionate
PC5713-25G PC5713-5G
APOSPC5713-25GEA 1500 EUR
APOSPC5713-25G APOSPC5713-5G
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Formule: C₅H₇F₃O₃
Point d'ébullition: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664163
Numéro CAS: 94726-00-8
ONU: 3265
ADR: 8,III