Imprimer
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 870 EUR
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698113
Numéro CAS: 1214385-74-6