Imprimer
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1120 EUR
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779107
Numéro CAS: 672906-72-8