Imprimer
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 719 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇FINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31654715
Numéro CAS: 2092595-35-0