Imprimer
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57079-1G PC57079-250MG
APOSPC57079-1GEA 111 EUR
APOSPC57079-1G APOSPC57079-250MG
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
2-Fluoro-7-chlorophenazine
Formule: C₁₂H₆ClFN₂
Point de fusion: 225…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922521
Numéro CAS: 1346682-89-0