Imprimer
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminobenzal fluoride hydrochloride, α,α-Difluoro-o-toluidine hydrochloride
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 168 EUR
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23378513
Numéro CAS: 1422344-12-4