Imprimer
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α-Cyano-4-fluorobenzylamine hydrochloride
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 152 EUR
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₇FN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489386
Numéro CAS: 934830-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III