Imprimer
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57011-250MG PC57011-1G PC57011-100MG
APOSPC57011-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC57011-250MG APOSPC57011-1G APOSPC57011-100MG
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Methyl 2-chloro-5-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909836
Numéro CAS: 876919-10-7