Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 836 EUR
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074536
Numéro CAS: 1346521-23-0