Imprimer
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromoethyl triflate
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 129 EUR
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₄BrF₃O₃S
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11656439
Numéro CAS: 103935-47-3
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II