Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 736 EUR
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31443828
Numéro CAS: 2090537-24-7