Imprimer
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (S)-(1-fluoro-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
PC56982-1G PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA 58 EUR
APOSPC56982-1G APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30378947
Numéro CAS: 2006287-06-3