Imprimer
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 159 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194237
Numéro CAS: 231297-62-4
ONU: 3261
ADR: 8,III