Imprimer
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 719 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27959253
Numéro CAS: 1415130-42-5