Imprimer
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G PC56951-250MG PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA 445 EUR
APOSPC56951-1G APOSPC56951-250MG APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19213737
Numéro CAS: 878804-93-4