Imprimer
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56939-1G PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA 654 EUR
APOSPC56939-1G APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695610
Numéro CAS: 2366994-37-6