Imprimer
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56937-1G PC56937-250MG
APOSPC56937-1GEA 654 EUR
APOSPC56937-1G APOSPC56937-250MG
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₆BrF₆NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695609
Numéro CAS: 637347-75-2