Imprimer
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 464 EUR
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formule: C₉H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21233791
Numéro CAS: 1498609-31-6