Imprimer
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 654 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₀BrFO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695769
Numéro CAS: 2161554-52-3