Imprimer
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 306 EUR
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441875
Numéro CAS: 229623-52-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III