Imprimer
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 560 EUR
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746505
Numéro CAS: 1807151-57-0