Imprimer
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 654 EUR
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31742295
Numéro CAS: 950726-72-4