Imprimer
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56889-1G PC56889-250MG
APOSPC56889-1GEA 864 EUR
APOSPC56889-1G APOSPC56889-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664915
Numéro CAS: 2244087-63-4