Imprimer
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 823 EUR
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formule: C₆H₅FINO
MW: 253.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664913
Numéro CAS: 2090794-57-1