Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 654 EUR
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₇H₃BrF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31664912
Numéro CAS: 2151834-34-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III